SAB5600015
Anti-Acetyl-Histone H3 (Lys56) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM179, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
H3K56ac, Histone H3 (acetyl K56)
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM179, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 0.5-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1 ug/mL – 10 ug/mL
western blot: 1-2 μg/mL
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys56)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable