SAB5500176
Anti-SOX2 Antibody
rabbit monoclonal, SP76
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-SOX-2 antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in proprietary host, clone SP76, affinity isolated antibody
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in proprietary host
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SP76, monoclonal
Espèces réactives
human (tested)
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
frog, bovine, dog, chicken
Technique(s)
immunoblotting: 1:25
immunohistochemistry: 1:100
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOX2(6657)
Description générale
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable