SAB4700944
Monoclonal Anti-IFNgamma
clone 4S.B3
Synonyme(s) :
IFN-gamma, Interferon gamma
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4S.B3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, nonhuman primates
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Numéro d'accès
NM_000619.2
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IFNG(3458)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable