SAB4600449
Monoclonal Anti-biotin IgG, CF™770 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 3D6.6, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
CF™ 770 conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D6.6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
(reacts with biotin)
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
Fluorescence
λex 770 nm; λem 797 nm
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Notes préparatoires
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable