SAB4502803
Anti-GLUT1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
GLUT-1, Glucose transporter type 1 erythrocyte/brain, HepG2 glucose transporter, SLC2A1, Solute carrier family 2 facilitated glucose transporter member 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 54 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC2A1(6513)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 441-490
Application
- for protein extraction
- in western blotting
- for immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable