SAB4501325
Anti-MGLUR7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
GPRC1G, GRM7, MGLUR7, mGluR7, otein name Metabotropic glutamate receptor 7
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 102 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRM7(2917)
Description générale
MGLUR7 (glutamate metabotropic receptor 7) is coded by the glutamate receptor, metabotropic 7 (GRM7) gene. It is expressed in several parts of the central nervous system. mGluR7 is located in the presynaptic zone of the synaptic cleft of glutamatergic synapses. GRM7 gene is mapped to human chromosome 3p26. Anti-MGLUR7 Antibody detects endogenous levels of total MGLUR7 protein.
Immunogène
Immunogen Range: 866-915
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable