SAB4200811
Anti- Neurofilament 200-FITC antibody, Mouse monoclonal
clone NE14, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
H-subunit, NF-H
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NE14, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
200 kDa
Espèces réactives
pig, feline, chicken, bovine, human, mouse, guinea pig, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:400 (4-8 ug/mL) using enzyme treated formalin-fixed, paraffin-embedded rat Cerebellum sections
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NEFH(4744)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable