SAB2702214
Monoclonal Anti-RFP antibody produced in mouse
clone GT1433, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Mouse Anti-Ref Fluorescent protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GT1433, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
27kDa
Concentration
0.98mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 5000-20000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable