SAB2700186
Anti-NS1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Dengue virus 2 Nonstructural protein NS1, Non-structure protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
Dengue virus
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable