Principaux documents
SAB1407993
Sigma-Aldrich
Anti-NUP85 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ12549, Nup75
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~75 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NUP85(79902)
Description générale
Bidirectional transport of macromolecules between the cytoplasm and nucleus occurs through nuclear pore complexes (NPCs) embedded in the nuclear envelope. NPCs are composed of subcomplexes, and NUP85 is part of one such subcomplex, Nup107-160. (provided by RefSeq)
Immunogène
NUP85 (NP_079120.1, 1 a.a. ~ 656 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEELDGEPTVTLIPGVNSKKNQMYFDWGPGEMLVCETSFNKKEKSEMVPSCPFIYIIRKDVDVYSQILRKLFNESHGIFLGLQRIDEELTGKSRKSQLVRVSKNYRSVIRACMEEMHQVAIAAKDPANGRQFSSQVSILSAMELIWNLCEILFIEVAPAGPLLLHLLDWVRLHVCEVDSLSADVLGSENPSKHDSFWNLVTILVLQGRLDEARQMLSKEADASPASAGICRIMGDLMRTMPILSPGNTQTLTELELKWQHWHEECERYLQDSTFATSPHLESLLKIMLGDEAALLEQKELLSNWYHFLVTRLLYSNPTVKPIDLHYYAQSSLDLFLGGESSPEPLDNILLAAFEFDIHQVIKECSIALSNWWFVAHLTDLLDHCKLLQSHNLYFGSNMREFLLLEYASGLFAHPSLWQLGVDYFDYCPELGRVSLELHIERIPLNTEQKALKVLRICEQRQMTEQVRSICKILAMKAVRNNRLGSALSWSIRAKDAAFATLVSDRFLRDYCERGCFSDLDLIDNLGPAMMLSDRLTFLGKYREFHRMYGEKRFADAASLLLSLMTSRIAPRSFWMTLLTDALPLLEQKQVIFSAEQTYELMRCLEDLTSRRPVHGESDTEQLQDDDIETTKVEMLRLSLARNLARAIIREGSLEGS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable