Key Documents
SAB1407288
Sigma-Aldrich
Anti-KIF26A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp434N178, FLJ22753, KIAA1236
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~22.5 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KIF26A(26153)
Catégories apparentées
Immunogène
KIF26A (AAH09415.1, 1 a.a. ~ 203 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSESGAASPGARTRSLKSPKKRATGLQRRRLIPAPLPDTTALGRKPSLPGQWVDLPPPLAGSLKEPFEIKVYEIDDVERLQRPRPTPREAPTQGLACVSTRLRLAERRQQRLREVQAKHKHLCEELAETQGRLMLEPGRWLEQFEVDPELEPESAEYLAALERATAALEQCVNLCKAHVMMVTCFDISVAASAAIPGPQEVDV
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Xuyu Qian et al.
Developmental cell, 57(20), 2381-2396 (2022-10-14)
Kinesins are canonical molecular motors but can also function as modulators of intracellular signaling. KIF26A, an unconventional kinesin that lacks motor activity, inhibits growth-factor-receptor-bound protein 2 (GRB2)- and focal adhesion kinase (FAK)-dependent signal transduction, but its functions in the brain