Key Documents
SAB1406155
Sigma-Aldrich
Anti-MYF6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MRF4, bHLHc4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~26.73 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYF6(4618)
Immunogène
MYF6 (AAH17834, 1 a.a. ~ 242 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMMDLFETGSYFFYLDGENVTLQPLEVAEGSPLYPGSDGTLSPCQDQMPPEAGSDSSGEEHVLAPPGLQPPHCPGQCLIWACKTCKRKSAPTDRRKAATLRERRRLKKINEAFEALKRRTVANPNQRLPKVEILRSAISYIERLQDLLHRLDQQEKMQELGVDPFSYRPKQENLEGADFLRTCSSQWPSVSDHSRGLVITAKEGGASIDSSASSSLRCLSSIVDSISSEERKLPCVEEVVEK
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable