Key Documents
SAB1405170
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LMO3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DAT1, MGC26081, RBTN3, RBTNL2, RHOM3, Rhom-3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~32.16 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LMO3(55885)
Immunogène
LMO3 (NP_061110, 91 a.a. ~ 145 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRAKDNVYHLDCFACQLCNQRFCVGDKFFLKNNMILCQTDYEEGLMKEGYAPQVR
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable