SAB1404827
Monoclonal Anti-OLFM1 antibody produced in mouse
clone 2E9-1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
AMY, NOE1, NOELIN1, OlfA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E9-1A2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~44.7 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OLFM1(10439)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MPGRWRWQRDMHPARKLLSLLFLILMGTELTQNKRENKAEKMGGPESERKTTGEKTLNELPLFCLEAHAGSLALPRMCSPNPNPAVGLCRPAYPQSPSPGAAQTISQSLLERFCMASRREVFLAPGRPGGGWWLCTVAGQMHSFMCTHTHTHAHTGEQIPAEKSQPGPD
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable