Principaux documents
SAB1403487
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STAC3 antibody produced in mouse
clone 1G8, ascites fluid
Synonyme(s) :
MGC2793
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Conjugué:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
Clone:
1G8, monoclonal
Espèces réactives:
human
citations:
Technique(s):
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G8, monoclonal
Poids mol.
antigen ~61.86 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STAC3(246329)
Immunogène
STAC3 (AAH08069, 1 a.a. ~ 325 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MELPPEPQANGEAVGAGGGPIYYIYEEEEEEEEEEEEPPPEPPKLVNDKPHKFKDHFFKKPKFCDVCARMIVLNNKFGLRCKNCKTNIHEHCQSYVEMQRCFGKIPPGFHRAYSSPLYSNQQYACVKDLSAANRNDPVFETLRTGVIMANKERKKGQADKKNPVAAMMEEEPESARPEEGKPQDGNPEGDKKAEKKTPDDKHKQPGFQQSHYFVALYRFKALEKDDLDFPPGEKITVIDDSNEEWWRGKIGEKVGFFPPNFIIRVRAGERVHRVTRSFVGNREIGQITLKKDQIVVQKGDEAGGYVKVYTGRKVGLFPTDFLEEI
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable