Principaux documents
SAB1403425
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MARCH9, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ36578, MARCH-IX, RNF179
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.77 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MARCH9(92979)
Immunogène
MARCH9 (NP_612405.2, 240 a.a. ~ 345 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HEGSSVYRIFKRWQAVNQQWKVLNYDKTKDIGGDAGGGTAGKSGPRNSRTGPTSGATSRPPAAQRMRTLLPQRCGYTILHLLGQLRPPDARSSSHSGREVVMRVTT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable