Principaux documents
SAB1403415
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF598 antibody produced in mouse
clone 1E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp762F135, FLJ00086
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZNF598(90850)
Immunogène
ZNF598 (NP_835461, 28 a.a. ~ 126 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SCVLCCGDLEATALGRCDHPVCYRCSTKMRVLCEQRYCAVCREELRQVVFGKKLPAFATIPIHQLQHEKKYDIYFADGKVYALYRQLLQHECPRCPELP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable