SAB1401853
Monoclonal Anti-SLC19A3 antibody produced in mouse
clone 3B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
THTR2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC19A3(80704)
Description générale
Immunogène
Sequence
PMPKKSMFFHAKPSREIKKSSSVNPVLEETHEGEAPGCEEQKPTSEILSTSGKLNKGQLNSLKPSNVTVDVFVQWFQDLKECYSSKR
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable