S9512
Acide succinique
BioReagent, BioRenewable, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonyme(s) :
Acide butanedioïque
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥99.0% ( with NaOH, titration)
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
pb
235 °C (lit.)
Pf
184-186 °C (lit.)
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Densité
1.564 g/cm3 at 15 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable