S9186
SIB 1757
≥99% (HPLC), crystalline
Synonyme(s) :
6-Methyl-2-(phenylazo)-3-pyridinol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
crystalline
Couleur
red
Chaîne SMILES
Cc1ccc(O)c(\N=N\c2ccccc2)n1
InChI
1S/C12H11N3O/c1-9-7-8-11(16)12(13-9)15-14-10-5-3-2-4-6-10/h2-8,16H,1H3/b15-14+
Clé InChI
LOCPVWIREQIGNQ-CCEZHUSRSA-N
Informations sur le gène
human ... GRM1(2911) , GRM5(2915)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable