A propos de cet article
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Form:
frozen liquid
Shipped in:
dry ice
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
human
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
frozen liquid
quality
No banding correlating to lipoprotein observed by Agarose Electrophoresis
composition
protein, ≥50 mg/mL biuret
origin
USA origin
concentration
≥50 mg protein/mL Biuret
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APOA1(335), APOA4(337), APOA5(116519), APOB(338), APOC1(341), APOC3(345), APOE(348)
Biochem/physiol Actions
Le sérum déficient en lipoprotéines inhibe le transfert du cholestérol non estérifié des LDL aux HDL.
Preparation Note
Dialysé avec une solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco à pH 7,2-7,3
Disclaimer
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c