Merck
S1198
Succinate de sumatriptan
≥98% (HPLC), solid, 5-HT₁ receptor agonist
Synonyme(s) :
GR-43175, Succinate de 3-[2-(diméthylamino)éthyl]- N-méthyl-1H-indole-5-méthanesulfonamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H21N3O2S · C4H6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.49
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Succinate de sumatriptan, ≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to beige
solubility
H2O: >20 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O.CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
InChI
1S/C14H21N3O2S.C4H6O4/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
PORMUFZNYQJOEI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Sumatriptan succinate has the ability to constrict human cranial arteries. This 5-HT1 receptor agonist can be used to treat migraine.
Le succinate de sumatriptan est un agoniste des récepteurs de la sérotonine 5-HT1.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Succinate de sumatriptan
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe