Accéder au contenu
S0942
Substrat de phosphatase
chromogenic, tablet (round)
Synonyme(s) :
Phosphate de 4-nitrophényle disodium salt hexahydrate, pNPP disodium salt hexahydrate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.14
NACRES:
NA.54
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
224-246-5
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Substrat de phosphatase, 5 mg tablets
Quality Segment
form
tablet (round)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
General description
Substrate for the determination of acid and alkaline phosphatase
Application
Substrat chromogène utilisé dans les procédures ELISA avec phosphatase alcaline et acide. Génère un produit final soluble de couleur jaune qui peut être mesuré par spectrophotométrie à 405 nm. La réaction du pNPP peut être stoppée à l′aide de NaOH 3 N puis mesurée à 405 nm.
Other Notes
Substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Substrat de phosphatase
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe