Principaux documents
S0389
Sigma-Aldrich
Saccharose
for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sucre
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H22O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.30
Beilstein:
90825
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.31
Source biologique
sugar cane
Niveau de qualité
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
crystals
Technique(s)
HPLC: suitable
cryopreservation: suitable
electron microscopy: suitable
enzyme immunoassay: suitable
gas chromatography (GC): suitable
immunohistochemistry: suitable
Impuretés
≤0.1% free glucose
Couleur
white
Plage de pH utile
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
Pf
185-187 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 50 g + 50 mL
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Absorption
≤0.15 at 280 at 50%
≤0.20 at 260 at 50%
Adéquation
suitable for molecular biology
Application(s)
agriculture
agriculture
life science and biopharma
metabolomics
sample preservation
Activité étrangère
DNase, RNase, protease, none detected
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Clé InChI
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Description générale
Le saccharose, un disaccharide composé de glucose et de fructose, sert de source d'énergie dans divers processus biologiques. En biologie cellulaire, il sert de cryoprotecteur en préservant la viabilité des cellules durant la congélation et la décongélation. Il est aussi ajouté comme supplément aux milieux de culture, pour aider à maintenir l'équilibre osmotique et améliorer la survie cellulaire. En biologie moléculaire, c'est un élément essentiel des gradients utilisés pour purifier l'ADN et l'ARN et de la centrifugation en gradient de densité servant à séparer les organites.
Application
Le saccharose a été utilisé :
  • pour assurer la cryoprotection de tissus rénaux.
  • comme constituant d'un milieu de germination solide pour faire germer des grains de pollen.
  • dans le test au chlorure de triphényltétrazolium (TTC) pour vérifier la viabilité de grains de pollen.
  • dans la cryoprotection de tissus cérébraux fixés destinés à l'immunohistochimie.
Actions biochimiques/physiologiques
Le saccharose est employé comme molécule de transport et de stockage dans la majorité des plantes en raison de sa réactivité chimique limitée. Il peut servir à préparer des gradients de densité pour la séparation des cellules/organites. Le saccharose peut être ajouté aux milieux de culture de bactéries, d'insectes et de plantes en tant que supplément. Il peut aussi intervenir dans plusieurs tests enzymatiques.
Caractéristiques et avantages
  • Produit idéal pour la recherche en biologie moléculaire, en biologie cellulaire et en biochimie.
  • Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
  • Produit testé pour garantir l'absence de DNases, RNases et protéases.
  • Saccharose de qualité biologie moléculaire, issu de canne à sucre.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de disaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 6
1 of 6
Julia B Cordero et al.
The EMBO journal, 33(13), 1474-1491 (2014-05-03)
The non-receptor tyrosine kinase c-Src, hereafter referred to as Src, is overexpressed or activated in multiple human malignancies. There has been much speculation about the functional role of Src in colorectal cancer (CRC), with Src amplification and potential activating mutations
Denise Harrison et al.
Pediatrics, 130(5), 918-925 (2012-10-10)
The use of oral sucrose has been the most extensively studied pain intervention in newborn care to date. More than 150 published studies relating to sweet-taste-induced calming and analgesia in human infants have been identified, of which 100 (65%) include
Rafaela Ribeiro Reis et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 221-222, 59-68 (2014-03-25)
Drought is one of the most challenging agricultural issues limiting sustainable sugarcane production and, in some cases, yield losses caused by drought are nearly 50%. DREB proteins play vital regulatory roles in abiotic stress responses in plants. The transcription factor
Zsuzsanna Tucsek et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 69(10), 1212-1226 (2013-11-26)
There is growing evidence that obesity has deleterious effects on the brain and cognitive function in the elderly population. However, the specific mechanisms through which aging and obesity interact to promote cognitive decline remain unclear. To test the hypothesis that
Yuki Tamura et al.
The Journal of physiology, 593(12), 2707-2720 (2015-04-23)
Traumatic nerve injury or nerve disease leads to denervation and severe muscle atrophy. Recent evidence shows that mitochondrial loss could be a key mediator of skeletal muscle atrophy. Here, we show that daily heat stress treatment rescues denervation-induced loss of
Articles
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
Protocoles
Protocol for the preparation of Antibody Sensitized Sheep Erythrocytes. Includes product numbers and links.
Protocol for the preparation of Antibody Sensitized Sheep Erythrocytes. Includes product numbers and links.
Protocol for the preparation of Antibody Sensitized Sheep Erythrocytes. Includes product numbers and links.
Protocol for the preparation of Antibody Sensitized Sheep Erythrocytes. Includes product numbers and links.