RAB1138
Rat BDNF ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Synonyme(s) :
BDNF, Brain-derived neurotrophic factor
About This Item
Produits recommandés
Espèces réactives
human, rat
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 12 pg/ml
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Bdnf(24225)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Please refer to the attached Protocolfor details.
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable