RAB0995
Phosphotyrosine STAT3 / Signal Transducer and Activator of Transcription 3 ELISA Kit
About This Item
Produits recommandés
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... STAT3(6774)
Description générale
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Composants de kit également disponibles séparément
- RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinFDS
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable