R1280
Monoclonal Anti-RPA/p34 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 9H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-REPA2, Anti-RPA2, Anti-RPA32, Anti-Replication protein A2; 32kDa
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9H8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~34 kDa
Espèces réactives
human, monkey
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using HeLa total cell extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RPA2(6118)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting (~34 kDa)
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable