PZ0403
PF-9366
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
7-Chloro-N,N-dimethyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoline-1-ethanamine, PF 9366, PF9366
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
ClC(C=C1)=CC(C(C2=CC=CC=C2)=C3)=C1N4C3=NN=C4CCN(C)C
InChI
1S/C20H19ClN4/c1-24(2)11-10-19-22-23-20-13-16(14-6-4-3-5-7-14)17-12-15(21)8-9-18(17)25(19)20/h3-9,12-13H,10-11H2,1-2H3
Clé InChI
LYLASWLQCMKZAT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable