Merck
P6024
Putrescine dihydrochloride
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
1,4-Butanediamine dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Tétraméthylènediamine dihydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NH2(CH2)4NH2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.07
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-375-9
Beilstein/REAXYS Number:
3906680
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
solubility
cell culture medium: 0.16 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Se fixe au site de modulation par la polyimine du récepteur du NMDA et potentialise les courants induits par le NMDA ; précurseur de la spermidine.
Se fixe au site de modulation par la polyimine du récepteur du NMDA ; potentialise les courants induits par le NMDA.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Putrescine dihydrochloride
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
ppe