P4039
Phospholipase C Peptide
lyophilized powder, Type XIV, ≥150 units/mg protein
Synonyme(s) :
PC-PLC
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Phospholipase C from Clostridium perfringens (C. welchii), Type XIV, lyophilized powder, ≥150 units/mg protein
Source biologique
bacterial (Clostridium perfringens)
Niveau de qualité
Type
Type XIV
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥150 units/mg protein
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Clostridium perfringens str. 13 ... plc(988262)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Inhibiteur
Substrat
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable