Accéder au contenu
P3417
Dispase from Bacillus polymyxa
powder, ~0.4 unit/mg solid, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Proteinase, Bacillus polymyxa neutral
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
255-914-4
MDL number:
Specific activity:
~0.4 unit/mg solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
powder
specific activity
~0.4 unit/mg solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
Other Notes
One unit will hydrolyze casein to produce color equivalent to 1.0 μmole (181 μg) of tyrosine per min at pH 7.5 at 37°C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves