Accéder au contenu
P110010
Polyvinyl butyral
Powder
Synonyme(s) :
PVB
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Polyvinyl butyral, resin prepared from vinyl acetate monomer
Quality Segment
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Polyvinyl butyral is a type of resin that can be synthetically prepared from vinyl acetate monomer. It finds applications in the manufacture of phenolic resin bonded diamond wheels, used for grinding hard metals.
Application
Polyvinyl butyral resin similar to Butvar® B-98 for thin film support in electron microscopy.
Legal Information
Butvar is a registered trademark of Solutia, Inc.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c