Merck
P0639
L-α-Phosphatidylinositol sodium salt from Glycine max (soybean)
≥99%
Synonyme(s) :
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
51191904
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
soybean
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](OP(OC[C@H](OC([R])=O)COC([R])=O)(O[Na])=O)[C@@H]1O
Biochem/physiol Actions
Phospholipid membrane component, precursor of inositol phosphates.
Other Notes
Contains primarily linoleic and palmitic acids.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe