OH30485340
Ohaus® Pioneer® Semi-Micro Balance
Model PX85, weighing capacity 82 g, resolution: 0.01 mg, AC/DC input 230 V, universal plug set
Synonyme(s) :
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30485340
Plage de mesure de la capacité de pesée
82 g, resolution: 0.01 mg
Diam. de la nacelle de pesée
8 cm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages