OH30253063
Ohaus® Scout® Portable Touchscreen Balance
Model STX1202, weighing capacity 1200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30253063
Plage de mesure de la capacité de pesée
1200 g, resolution: 0.01 g
Bac de pesée, larg. × Long.
14 cm × 17 cm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages