Merck
N8513
L-Norleucine
suitable for amino acid analysis, BioReagent
Synonyme(s) :
(S)-(+)-2-Aminohexanoic acid, (S)-2-Aminocaproic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-321-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721750
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
L-Norleucine, suitable for amino acid analysis, BioReagent
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder or crystals
color
white
mp
>300 °C (lit.)
suitability
suitable for amino acid analysis
application(s)
detection
SMILES string
CCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
LRQKBLKVPFOOQJ-YFKPBYRVSA-N
Application
Highly purified internal standard for all amino acid analysis methods.
Other Notes
Non-essential amino acid.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Norleucine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves