Merck
Passer à
N7505
β-Nicotinamide-adénine-dinucléotide-2′-phosphate réduit tetrasodium salt hydrate
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
β-NADPH, 2′-NADPH hydrate, Coenzyme II réduite tetrasodium salt, Dihydronicotinamide-adénine-dinucléotide phosphate tetrasodium salt, NADPH Na4, TPNH2 Na4, Triphosphopyridine-nucléotide réduit tetrasodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
833.35 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
220-163-3
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay)
Solubility:
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
Biological source:
chicken
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
chicken
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay)
form
powder
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Biochem/physiol Actions
Le NADPH est un donneur d'électron et un cofacteur de nombreuses enzymes d'oxydoréduction, dont l'oxyde nitrique synthase.
βLe β-nicotinamide-adénine-dinucléotide-2′-phosphate (NADP+) et sa forme réduite (NADPH) forment un couple de coenzymes d'oxydoréduction (NADP+ NADPH) impliquées dans une multitude de réactions d'oxydoréduction à catalyse enzymatique. Le couple redox NADP+/NADPH facilite le transfert d'électrons dans les réactions anaboliques telles que la biosynthèse des lipides et du cholestérol ainsi que l'élongation des chaînes d'acides gras. Le couple redox NADP+/NADPH intervient dans plusieurs mécanismes antioxydants, où il prévient l'accumulation d'espèces réactives de l'oxygène. Le NADPH est produit in vivo par la voie des pentoses-phosphates.
Preparation Note
Produit réduit par voie chimique.
Other Notes
Conditionné en fonction du poids solide.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
93219NADPH-RON1630
NADPH powder, =97% (dry weight)
Roche
NADPH-RO
NADPH
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay)
assay
≥90% (HPLC)
assay
97% (dry weight)
assay
≥93% (HPLC), ≥93% (spectrophotometric assay)
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
biological source
chicken
biological source
-
biological source
-
biological source
chicken
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe