N7032
NFAT Inhibitor
>96% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
VIVIT
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
>96% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
S(CC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCC(=O)N1[C@@H](CCC1)C(=O)N[C@@H](Cc5nc[nH]c5)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H]([C@H](O)C)C(=O)NCC(=O)N3[C@@H](CCC3)C(=O)N[C@@H](Cc4nc[nH]c
InChI
1S/C75H118N20O22S/c1-12-39(7)59(90-70(111)57(37(3)4)88-68(109)52-19-16-27-95(52)74(115)49(30-44-32-78-36-82-44)87-67(108)51-18-15-26-94(51)53(97)33-79-62(103)41(9)83-63(104)45(76)24-28-118-11)72(113)89-58(38(5)6)71(112)91-60(40(8)13-2)73(114)92-61(42(10)96)69(110)80-34-54(98)93-25-14-17-50(93)66(107)86-48(29-43-31-77-35-81-43)65(106)84-46(20-22-55(99)100)64(105)85-47(75(116)117)21-23-56(101)102/h31-32,35-42,45-52,57-61,96H,12-30,33-34,76H2,1-11H3,(H,77,81)(H,78,82)(H,79,103)(H,80,110)(H,83,104)(H,84,106)(H,85,105)(H,86,107)(H,87,108)(H,88,109)(H,89,113)(H,90,111)(H,91,112)(H,92,114)(H,99,100)(H,101,102)(H,116,117)/t39-,40-,41-,42+,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,57-,58-,59-,60-,61-/m0/s1
Clé InChI
QPMHUXBSHGAVGD-MCDIZDEASA-N
Informations sur le gène
human ... NFATC1(4772) , NFATC2(4773)
mouse ... Nfatc1(18018) , Nfatc2(18019)
Amino Acid Sequence
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable