Accéder au contenu
N3016
p-Nitrophenyl galacto-N-bioside
O-glycosidase substrate, ≥98%, powder
Synonyme(s) :
4-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(β-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside, PNP Gal-β1,3-GalNAc
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(β-D-Gal-[1→3]-α-D-GalNAc-1→OC6H4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
504.44
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
p-Nitrophenyl galacto-N-bioside,
Quality Segment
SMILES string
[H][C@]1(O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](Oc3ccc(cc3)N(=O)=O)[C@@H]2NC(C)=O
InChI
1S/C20H28N2O13/c1-8(25)21-13-18(35-20-17(29)16(28)14(26)11(6-23)34-20)15(27)12(7-24)33-19(13)32-10-4-2-9(3-5-10)22(30)31/h2-5,11-20,23-24,26-29H,6-7H2,1H3,(H,21,25)/t11-,12-,13-,14+,15+,16+,17-,18-,19+,20+/m1/s1
InChI key
INMOOBMAIAWVBW-UVFFFCKLSA-N
Application
p-Nitrophenyl galacto-N-bioside has been used as a substrate to assay the activity of α-galactosidase (AnGAL), rhamnogalacturonan acetylesterase (AnRAE), and α-L-arabinofuranosidasae (AnAF). It has also been used as a disaccharide model substrate to assay endo-GalNAc-ase S activity in the culture broths.
Biochem/physiol Actions
Substrate for O-glycosidase.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)