Merck
N2127
4-Nitrophenyl α-D-mannopyranoside
α-mannosidase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
4-Nitrophenyl a-D-mannopyranoside, 4-Nitrophenyl alpha-D-mannopyranoside, pNP-alpha-D-Man, pNPalphaMan
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.25
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
233-776-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
92210
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
4-Nitrophenyl α-D-mannopyranoside, α-mannosidase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1
InChI key
IFBHRQDFSNCLOZ-GCHJQGSQSA-N
General description
4-Nitrophenyl α-D-mannopyranoside is a chromogenic substrate for α-mannosidase.
Application
4-Nitrophenyl α-D-mannopyranoside has been used as a substrate for α-mannosidase in hydrolase activity assay.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe