N194
NS-398
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
N-[2-(Cyclohexyloxy)-4-nitrophenyl]methanesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white
Pf
127-128 °C
Solubilité
DMSO: >5 mg/mL
H2O: insoluble
Chaîne SMILES
CS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1OC2CCCCC2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H18N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h7-9,11,14H,2-6H2,1H3
Clé InChI
KTDZCOWXCWUPEO-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ALOX5(240) , CYP19A1(1588) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
mouse ... Ptgs2(19225)
Application
- the cardiac rate in zebrafish embryos
- apoptosis and hypoxia/reoxygenation in rat cardiomyocytes
- the lipopolysaccharide (LPS) induced anorexia in rats
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable