Merck
N1875
Naphthol AS-BI β-D-glucuronide
β-glucuronidase substrate, ≥99% (TLC), powder
Synonyme(s) :
O-β-D-Glucuronosyl-naphthol AS-BI
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H22BrNO9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
548.34
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6883214
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Naphthol AS-BI β-D-glucuronide, β-glucuronidase substrate
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(O)=O
InChI
1S/C24H22BrNO9/c1-33-16-5-3-2-4-15(16)26-22(30)14-9-12-8-13(25)7-6-11(12)10-17(14)34-24-20(29)18(27)19(28)21(35-24)23(31)32/h2-10,18-21,24,27-29H,1H3,(H,26,30)(H,31,32)/t18-,19-,20+,21-,24+/m0/s1
InChI key
ACOOAEDFQKSZTC-NABGWTBKSA-N
General description
Substrate for histochemical demonstration of β-glucuronidase.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe