A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.25
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
252-633-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1436646
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
4-Nitrophenyl β-
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly green
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
InChI key
IFBHRQDFSNCLOZ-LDMBFOFVSA-N
Application
4-Nitrophenyl β-D -mannopyranoside has been used:
- as a substrate to analyze the action mechanism of Pyrococcus furiosus thermostable glycosidase (PFTG) and kinetic parameters by isothermal titration calorimetry (ITC)
- as a substrate for GH1-glucosidase (EaBgl1A) enzyme
- as a substrate for screening cucumber enzymes
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl β-D -mannopyranoside or p-Nitrophenyl-β-D -mannopyranoside is a substrate for determining the activity of β-D -mannopyranosidase, an enzyme required to study about glycoproteins structural details.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)