Merck
MTCC2086
MTC Bio Stop-Pops Microcentrifuge tube Locking Clips
for 1.5 mL tubes
Synonyme(s) :
centrifuge tube clips, tube closures, MTC Bio C2086, tube fastener, tube locking clips
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.78
UNSPSC Code:
41122500
Material:
polypropylene
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
polypropylene
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
MTC Bio C2086
General description
Stop-Pops Locking Clips, w/ breakaway lifting tabs for 1.5mL tubes, 100/pk
Prevent microtubes from popping open during use with this secure locking clip.
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Stop-Pops is a trademark of MTC Bio