A propos de cet article
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio B1206
Material:
polystyrene
Packaging:
pack of 4 ea
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderService technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidermaterial
polystyrene
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio B1206
L × W × D
33 mm (4 in.) × 103 mm (1 1/4 in.) × 35 mm (1 3/8 in.)
Catégories apparentées
General description
MultiBox™, 6 compartments, 33 x 103 x 35mm each (4 x 11/4 x 13/8 in.), for Protean 3 (cut-up), 4/pk
The MultiBox™ Western Blotting Box provides the ease and convenience of using one box to process multiple gels, allowing users to compare results side by side in real time.
Features and Benefits
- A perfect box for every blot
- Reduce antibody usage
- Hinged lid minimizes evaporation
- For halves, wholes, strips or minis
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
MultiBox is a trademark of MTC Bio
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| MTCB1206-4EA | 04065271079236 |