MAK311
Peroxide Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
Synonyme(s) :
Hydrogen Peroxide Test Kit
About This Item
Produits recommandés
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
cardiovascular diseases; aging/geriatric diseases; neonatal diseases; pediatric diseases; orthopedic diseases; neurological disorders; pulmonary disorders
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable