M7935
Greiner 96 well plates, polypropylene
392 μL/well, round bottom black wells, non-sterile
Synonyme(s) :
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
black polypropylene
round bottom black wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
case of 100
Fabricant/nom de marque
Greiner 650209
Volume maximum
355 μL
Taille
96 wells
Volume de travail
300 μL