A propos de cet article
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122107
Material:
cyclic olefin copolymer (COC) , flat bottom clear cyclic olefin copolymer (COC) wells (cycloolefine)
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
non-treated surface
Feature:
lid: no, skirt (F-bottom)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidermaterial
cyclic olefin copolymer (COC) , flat bottom clear cyclic olefin copolymer (COC) wells (cycloolefine)
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
packaging
case of 40 ea (internal packs of 10)
manufacturer/tradename
Greiner 655801
size
96 wells
working volume
340 μL
binding type
non-treated surface
General description
- Plaques multipuits transparentes aux ultraviolets de Greiner
- Vivement recommandées pour la mesure des concentrations d′ADN et de protéines à 260 nm et 280 nm respectivement
- Pas besoin de plaques en verre de quartz, fragiles et chères
- Transparentes aux UV jusqu′à 200 nm
- Packs de 10
- 40 par boîte (4 x 10 packs)
Microplaque UV-Star® à 96 puits présentant un volume de travail par puits de 25 à 370 μl et un volume total des puits de 392 μl.
Compatible avec les lecteurs de plaque SPECTRAmax 190 et 250 de Molecular Devices.
Compatible avec les lecteurs de plaque SPECTRAmax 190 et 250 de Molecular Devices.
Application
Transparence supérieure aux UV, avec une fenêtre optique étendue jusqu′à 230 nm. Produit idéal pour la mesure des concentrations d′ADN et de protéines à 260 nm et 280 nm respectivement. Alternative parfaite aux plaques en verre de quartz, fragiles et chères. Les fonds transparents permettent de surveiller le contenu des puits par en-dessous. Plaques exemptes de DNases/RNases détectables, d′ADN humain et de pyrogènes.
Other Notes
96 puits à fond plat (F) μClear® ; microplaque à puits de type cheminée, sans couvercle, avec codage alphanumérique des puits ; longueur 127,76 mm ; largeur 85,48 mm ; courbure environ 200 μm.
Legal Information
μClear is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
UV-Star is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH