Principaux documents
M3561
Plaques à 384 puits Greiner, polystyrène
working volume 25 μL, flat bottom white polypropylene copolymer wells
Synonyme(s) :
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux:
flat bottom white polypropylene copolymer wells
white polystyrene
Volume maximum:
28 μL
Taille:
384 wells
Volume de travail:
25 μL
Stérilité:
non-sterile
Type de liaison:
medium binding surface
Caractéristiques:
lid: no
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
flat bottom white polypropylene copolymer wells
white polystyrene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
case of 40
Fabricant/nom de marque
Greiner 784075
Volume maximum
28 μL
Taille
384 wells
Volume de travail
25 μL
Type de liaison
medium binding surface
Description générale
Les plaques multipuits Greiner sont disponibles aux dimensions de multiplaques standard et présentent d′excellentes propriétés optiques. Ces plaques sont dépourvues d′ARNase/ADNase et apyrogènes selon la méthode LAL (essai au lysat d′amébocytes de limule, < 0,06 UE/m). Grâce à leur grande transparence, les plaques de polystyrène sont adaptées aux applications générales telles que les mesures optiques, la photographie et la microscopie.
LUMITRAC 200: 384 flat bottom, non-treated microtiter plate with an optimal working volume of 4-25 μL; maximum well capacity of 28 μL.
Autres remarques
384 flat well microtiter plate, small volume, medium-binding, without lid, rounded square well design,alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0,15 mm; width: 85.48 +/- 0,15 mmcurvature: approx.150 μm.
Adéquation
High base profile; designed for small volume work. White plates minimize cross talk in luminescence procedures. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
Informations légales
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH