Merck
M3378
Methyl myristate
≥99% (GC)
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide myristique
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)12COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.40
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-680-1
Beilstein/REAXYS Number:
1773739
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
323 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
density
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
InChI key
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl myristate may be used as an intermediate polarity oil component of oil-in-water, especially “Pickering-type”, emulsions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl myristate
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112.0 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter